Ethanolamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Aminoethanol, Monoethanolamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
E0135-100ML
E0135-500ML
SIALE0135-100MLEA
52.1
EUR
SIALE0135-100ML
SIALE0135-500ML
Ethanolamin, Sigma-Aldrich®
Ethanolamin
Formel:
NH₂CH₂CH₂OH Molekulargewicht: 61.08 g/mol Siedepunkt: 171 Schmelzpunkt: 10.5 Dichte: 1.0164 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 93 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008183 CAS-Nummer: 141-43-5 EINECS: 205-483-3 UN-Nummer: 2491 ADR: 8 III Merck Index: 13,03762 |