Ethanolamin, EMPROVE® ESSENTIAL BP, NF, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Gefahr
1.00844.2500 1.00844.9025 1.00844.9180
1.00844.2500EA 180 EUR
1.00844.2500 1.00844.9025 1.00844.9180
Ethanolamin, EMPROVE® ESSENTIAL BP, NF, SAFC®
Ethanolamin
Formel: NH₂CH₂CH₂OH
Siedepunkt: 171 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 10,5 °C
Dichte: 1,0164 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 93 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008183
CAS-Nummer: 141-43-5
EINECS: 205-483-3
UN-Nummer: 2491
ADR: 8,III
Merck Index: 13,03762
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bfb6ea7cf5dde341c60ff9cf752bc5c422eb28&vid=b387e8c39029da4ea050ba6dcfb6123d81ab03c8&prid=web&clid=SAPDAM