Propylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Propylamine, 1-Aminopropane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
109819-1L
109819-250ML
SIAL109819-1LEA
80.9
EUR
SIAL109819-1L
SIAL109819-250ML
Propylamin, Sigma-Aldrich®
Propylamin
Formel:
H₃CCH₂CH₂NH₂ Molekulargewicht: 59.11 g/mol Siedepunkt: 48 Schmelzpunkt: –83 °C Dichte: 0.7175 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –30 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008205 CAS-Nummer: 107-10-8 EINECS: 203-462-3 UN-Nummer: 1277 ADR: 3 II Merck Index: 12,08028 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...