Octadecylamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

O1408-3KG O1408-500G
SIALO1408-3KGEA 252 EUR
SIALO1408-3KG SIALO1408-500G
Octadecylamin, Sigma-Aldrich®
Octadecylamin
Formel: H₃C(CH₂)₁₆CH₂NH₂
Siedepunkt: 349 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 50…52 °C
Dichte: 0,8618 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008159
CAS-Nummer: 124-30-1
EINECS: 204-695-3
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR