Hexadecylamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1-Hexadecylamine, n-Hexadecylamine, 1-Aminohexadecane

M-Clarity™ quality level = MQ200

445312-25G 445312-5G
SIAL445312-25GEA 114 EUR
SIAL445312-25G SIAL445312-5G
Hexadecylamin, Sigma-Aldrich®
Hexadecylamin
Formel: H₃C(CH₂)₁₄CH₂NH₂
Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 43…46 °C
Dichte: 0.7821 g/cm³ (60 °C)
Flammpunkt: 140 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008158
CAS-Nummer: 143-27-1
EINECS: 205-596-8
UN-Nummer: 3259
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR