1,4-Diisocyanatobutan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Tetramethylene diisocyanate
M-Clarity™ quality level = MQ200
371130-1G
371130-5G
SIAL371130-1GEA
128
EUR
SIAL371130-1G
SIAL371130-5G
1,4-Diisocyanatobutan, Sigma-Aldrich®
1,4-Diisocyanatobutan
Formel:
C₆H₈N₂O₂ Siedepunkt: 108…110 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: 185…187 °C Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00075559 CAS-Nummer: 4538-37-8 UN-Nummer: 3334 ADR: 9, |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...