N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
T22500-100ML
T22500-500ML
T22500-5ML
SIALT22500-100MLEA
45.1
EUR
SIALT22500-100ML
SIALT22500-500ML
SIALT22500-5ML
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED), Sigma-Aldrich®
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED)
Formel:
C₆H₁₆N₂ Siedepunkt: 120 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –64 °C Dichte: 0.7765 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 17 °C (closed cup) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008335 CAS-Nummer: 110-18-9 EINECS: 203-744-6 UN-Nummer: 2372 ADR: 3,II |