N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
411019-100ML 411019-1L
SIAL411019-100MLEA 76.3 EUR
SIAL411019-100ML SIAL411019-1L
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED), Sigma-Aldrich®
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED)
Formel: C₆H₁₆N₂
Siedepunkt: 120 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –64 °C
Dichte: 0.7765 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 17 °C (closed cup)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008335
CAS-Nummer: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
UN-Nummer: 2372
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=ea361367e9944e4101e38622fdd18b07756eb676&prid=web&clid=SAPDAM