N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08742.0005
8.08742.0250
8.08742.1000
8.08742.0005EA
33.4
EUR
8.08742.0005
8.08742.0250
8.08742.1000
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED)
Formel:
C₆H₁₆N₂ Siedepunkt: 120 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –64 °C Dichte: 0.7765 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 17 °C (closed cup) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008335 CAS-Nummer: 110-18-9 EINECS: 203-744-6 UN-Nummer: 2372 ADR: 3,II |
|
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point | -55 °C |
Molar Mass | 116.21 g/mol |
Boiling Point | 121 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 21 hPa (20 °C) |
Flash Point | 17 °C |
Explosion Limit | 1 - 9 %(V) |
Density | 0.78 g/cm3 (20 °C) |
pH | 8.0 - 8.5 (0.1 g/l, H2O, 20 °C) |
Synonyms | TEMED, TMEDA, 1,2-Bis(dimethylamino)ethane |
Hill Formula | C6H16N2 |
Chemical Formula | (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2 |