N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED) 99% für die Biochemie, für die Elektrophorese
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
420580050
420580500
420581000
420585000
420580025
ACRO420580050EA
25.7
EUR
ACRO420580050
ACRO420580500
ACRO420581000
ACRO420585000
ACRO420580025
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED) 99% für die Biochemie, für die Elektrophorese
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED)
Formel:
C₆H₁₆N₂ Siedepunkt: 120 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –55 °C Dichte: 0.77 g/cm³ Flammpunkt: 17 °C (closed cup) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008335 CAS-Nummer: 110-18-9 EINECS: 203-744-6 UN-Nummer: 2372 ADR: 3,II |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4169 to 1.4189 (20°C, 589 nm) |
Solubility | (10 % in water) Clear and no haze |
GC | ≥98.5 % |