Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane (BIS-TRIS), 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
B9754-100G B9754-1KG B9754-25G B9754-500G B9754-5KG
SIALB9754-100GEA 216 EUR
SIALB9754-100G SIALB9754-1KG SIALB9754-25G SIALB9754-500G SIALB9754-5KG
Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS), Sigma-Aldrich®
Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS)
Formel: C₈H₁₉NO₅
Molekulargewicht: 209.24 g/mol
Schmelzpunkt: 102…103 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002853
CAS-Nummer: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7