Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS)
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Synonyme:
2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane (BIS-TRIS), 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
50003-1
50003-2
BMOL50003-1EA
0
EUR
BMOL50003-1
BMOL50003-2
Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS)
Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS)
Formel:
C₈H₁₉NO₅ Molekulargewicht: 209.24 g/mol Schmelzpunkt: 102…103 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002853 CAS-Nummer: 6976-37-0 EINECS: 230-237-7 |