2-(Dimethylamino)ethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
471453-100ML 471453-2L 471453-500ML
SIAL471453-100MLEA 33.4 EUR
SIAL471453-100ML SIAL471453-2L SIAL471453-500ML
2-(Dimethylamino)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(Dimethylamino)ethanol
Formel: C₄H₁₁NO
Siedepunkt: 132…135 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –59 °C
Dichte: 0,8871 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 39 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002846
CAS-Nummer: 108-01-0
EINECS: 203-542-8
UN-Nummer: 2051
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02863