1-(Dimethylamino)-2-propanol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N,N-Dimethyl-1-amino-2-propanol, Dimepranol, N,N-Dimethylisopropanolamine
115870010
115872500
ACRO115870010EA
86.7
EUR
ACRO115870010
ACRO115872500
1-(Dimethylamino)-2-propanol 99%
1-(Dimethylamino)-2-propanol
Formel:
C₅H₁₃NO Siedepunkt: 125…127 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –85 °C Dichte: 0.85 g/cm³ Flammpunkt: 26 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004532 CAS-Nummer: 108-16-7 EINECS: 203-556-4 UN-Nummer: 2734 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid (May discolor to yellow on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4183 to 1.4203 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥98.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...