N,N-Dimethylethylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: N,N-Dimethylethylenediamine, asym. Dimethylethylendiamine, unsym-Dimethylethylenediamine, 2-(Dimethylamino)ethylamine, 1-Amino-2-dimethylaminoethane, 2-Dimethylaminoethylamine, 2-Aminoethyldimethylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
D158003-100G D158003-25G
SIALD158003-100GEA 107 EUR
SIALD158003-100G SIALD158003-25G
N,N-Dimethylethylendiamin, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylethylendiamin
Formel: C₄H₁₂N₂
Siedepunkt: ∼106 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0.804 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008175
CAS-Nummer: 108-00-9
EINECS: 203-541-2