Triethanolamin (Trolamin, TEA)
Lieferant: Roth Carl
Synonyme:
Tris-(2-hydroxyethyl)amine, 2,2',2''-Nitrilotriethanol
6300.1
6300.2
6300.3
ROTH6300.1EA
0
EUR
ROTH6300.1
ROTH6300.2
ROTH6300.3
Triethanolamin (Trolamin, TEA)
Triethanolamin (Trolamin, TEA)
Formel:
C₆H₁₅NO₃ Molekulargewicht: 149.19 g/mol Siedepunkt: 335.4 Schmelzpunkt: 21.6 Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 179 °C (geschlossener Tiegel) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002855 CAS-Nummer: 102-71-6 EINECS: 203-049-8 Merck Index: 13,09739 |