N,N-Dimethylformamiddi-tert-butylacetal ≥90,0% zur GC-Derivatisierung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,1-Bis(1,1-dimethylethoxy)-N,N,N-trimethylamine, 1,1-Di-tert-butoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Di-tert-butoxytrimethylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
40263-10ML-F
40263-50ML-F
SIAL40263-10ML-FEA
389
EUR
SIAL40263-10ML-F
SIAL40263-50ML-F
N,N-Dimethylformamiddi-tert-butylacetal ≥90,0% zur GC-Derivatisierung, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethylformamiddi-tert-butylacetal
Formel:
C₁₁H₂₅NO₂ Siedepunkt: 91…93 °C (1013 hPa) Dichte: 0.85 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00015002 CAS-Nummer: 36805-97-7 EINECS: 253-222-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...