Iodmethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Methyl iodide
M-Clarity™ quality level = MQ200
I8507-100ML I8507-1L I8507-500ML I8507-5ML
SIALI8507-100MLEA 132 EUR
SIALI8507-100ML SIALI8507-1L SIALI8507-500ML SIALI8507-5ML
Iodmethan, Sigma-Aldrich®
Iodmethan
Formel: CH₃I
Siedepunkt: 42.4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –66 °C
Dichte: 2.279 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001073
CAS-Nummer: 74-88-4
EINECS: 200-819-5
UN-Nummer: 2644
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06161