1-Iodbutan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
167304-100G 167304-500G 167304-5G
SIAL167304-100GEA 39.9 EUR
SIAL167304-100G SIAL167304-500G SIAL167304-5G
1-Iodbutan, Sigma-Aldrich®
1-Iodbutan
Formel: C₄H₉I
Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –103 °C
Dichte: 1,616 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 36 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001098
CAS-Nummer: 542-69-8
EINECS: 208-824-4
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01572