1,5-Diiodpentan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Pentamethylene diiodide
M-Clarity™ quality level = MQ200
252131-100G 252131-25G
SIAL252131-100GEA 196 EUR
SIAL252131-100G SIAL252131-25G
1,5-Diiodpentan, Sigma-Aldrich®
1,5-Diiodpentan
Formel: C₅H₁₀I₂
Siedepunkt: 264 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9 °C
Dichte: 2.195 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001101
CAS-Nummer: 628-77-3
EINECS: 211-054-1