Trifluormethansulfonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Trifluoromethanesulphonic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
347817-5G 347817-25G
SIAL347817-5GEA 39.7 EUR
SIAL347817-5G SIAL347817-25G
Trifluormethansulfonsäure, Sigma-Aldrich®
Trifluoromethanesulphonic acid
Formel: CHF₃O₃S
Molekulargewicht: 150.08 g/mol
Siedepunkt: 162
Schmelzpunkt: 35
Dichte: 1.69 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007514
CAS-Nummer: 1493-13-6
EINECS: 216-087-5
UN-Nummer: 3265
ADR: 8 II