Ethyltrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
246530-1G 246530-25G 246530-5G
SIAL246530-1GEA 35.4 EUR
SIAL246530-1G SIAL246530-25G SIAL246530-5G
Ethyltrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Ethyltrifluormethansulfonat
Formel: C₃H₅F₃O₃S
Siedepunkt: 115 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.374 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00000410
CAS-Nummer: 425-75-2
EINECS: 207-037-3
UN-Nummer: 2920
ADR: 8,II