Trimethylsilyltrifluormethansulfonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18129.1200 8.18129.1800
8.18129.1200EA 0 EUR
8.18129.1200 8.18129.1800
Trimethylsilyltrifluormethansulfonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Trimethylsilyltrifluormethansulfonat
Formel: C₄H₉F₃O₃SSi
Siedepunkt: 77 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.225 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000406
CAS-Nummer: 27607-77-8
EINECS: 248-565-4
UN-Nummer: 2920
ADR: 8 (3),II
Merck Index: 12,09849
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 222.26 g/mol
Boiling Point 35 - 37 °C (13 hPa)
Vapor Pressure 4.7 hPa (20 °C)
Flash Point 38 °C DIN 51755 Part 1
Density 1.23 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 405 °C DIN 51794