Triethylsilyltrifluormethansulfonat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate
312700100 312700500
ACRO312700100EA 62.4 EUR
ACRO312700100 ACRO312700500
Triethylsilyltrifluormethansulfonat 99%
Triethylsilyltrifluormethansulfonat
Formel: C₇H₁₅F₃O₃SSi
Siedepunkt: 85…86 °C (12 mmHg)
Dichte: 1.16 g/cm³
Flammpunkt: 72 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000407
CAS-Nummer: 79271-56-0
EINECS: 279-124-4
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3890 to 1.3920 (20°C, 589 nm)
Titration excess NaOH ≥98.5 %