Triisopropylsilyltrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Trifluoromethanesulphonic acid triisopropylsilyl ester, Tri(propan-2-yl)silyl trifluoromethanesulfonate
M-Clarity™ quality level = MQ100
248460-10G
248460-50G
SIAL248460-10GEA
127
EUR
SIAL248460-10G
SIAL248460-50G
Triisopropylsilyltrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Triisopropylsilyltrifluormethansulfonat
Formel:
C₁₀H₂₁F₃O₃SSi Siedepunkt: 120 °C (1013 hPa) Dichte: 1.136 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00009913 CAS-Nummer: 80522-42-5 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |