Triisopropylsilyltrifluormethansulfonat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trifluoromethanesulphonic acid triisopropylsilyl ester, Tri(propan-2-yl)silyl trifluoromethanesulfonate
Purity: 97%
CAS No.: 80522-42-5
Molecular Formula: CF3SO3Si[CH(CH3)2]3
Formula Weight: 306.42
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.4150
Boiling Point: 45-46°/0.03mm
Beilstein Reference: 3591541
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00009913
Formel:
C₁₀H₂₁F₃O₃SSi Siedepunkt: 45…46 °C (0.03 mmHg) Dichte: 1.136 Flammpunkt: 100 °C (212 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009913 CAS-Nummer: 80522-42-5 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |