Trifluormethansulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
164798-25G 164798-5G
SIAL164798-25GEA 248 EUR
SIAL164798-25G SIAL164798-5G
Trifluormethansulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Trifluormethansulfonylchlorid
Formel: CClF₃O₂S
Molekulargewicht: 168.52 g/mol
Siedepunkt: 32
Dichte: 1.583 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007451
CAS-Nummer: 421-83-0
EINECS: 207-009-0
UN-Nummer: 3265
ADR: 8 II