Trifluormethansulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
B21774.06
B21774.14
B21774.22
B21774.06EA
80.1
EUR
B21774.06
B21774.14
B21774.22
Trifluormethansulfonylchlorid ≥98%
Trifluormethansulfonylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 421-83-0
Molecular Formula: CF3SO2Cl
Formula Weight: 168.52
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.3340
Odour: Pungent
Boiling Point: 32°
Beilstein Reference: 1812016
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00007451
Formel:
CClF₃O₂S Molekulargewicht: 168.52 g/mol Siedepunkt: 32 °C Dichte: 1.593 Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00007451 CAS-Nummer: 421-83-0 EINECS: 207-009-0 UN-Nummer: 3265 ADR: 8 II |