Trifluormethansulfonylchlorid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
173050050 173050250 173051000
ACRO173050050EA 75.1 EUR
ACRO173050050 ACRO173050250 ACRO173051000
Trifluormethansulfonylchlorid 99%
Trifluormethansulfonylchlorid
Formel: CClF₃O₂S
Molekulargewicht: 168.52 g/mol
Siedepunkt: 29…32 °C
Dichte: 1.58 g/cm³
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007451
CAS-Nummer: 421-83-0
EINECS: 207-009-0
UN-Nummer: 3265
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3330 to 1.3350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %