2,2,3,3,3-Pentafluor-1-propanol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1H,1H-Pentafluoro-1-propanol, PFPOH (pentafluoropropanol), 1H,1H-Pentafluoropropanol-1, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropanol
303790050 303790250
ACRO303790050EA 63.9 EUR
ACRO303790050 ACRO303790250
2,2,3,3,3-Pentafluor-1-propanol 97%
2,2,3,3,3-Pentafluor-1-propanol
Formel: C₃H₃F₅O
Siedepunkt: 78…80 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004673
CAS-Nummer: 422-05-9
EINECS: 207-012-7
UN-Nummer: 1986
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %