1,1,1-Trifluor-2-propanol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L11150.06 L11150.14
L11150.06EA 95.7 EUR
L11150.06 L11150.14
1,1,1-Trifluor-2-propanol ≥97%
1,1,1-Trifluor-2-propanol
Purity: 97% CAS No.: 374-01-6 Molecular Formula: C3H5F3O Formula Weight: 114.07 Flash Point: 25°(77°F) Refractive Index: 1.3175 Boiling Point: 75-76° Beilstein Reference: 1734738 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00014403
Formel: C₃H₅F₃O
Siedepunkt: 75…76 °C
Schmelzpunkt: –52 °C
Dichte: 1.259
Flammpunkt: 25 °C (77 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014403
CAS-Nummer: 374-01-6
EINECS: 206-773-2
UN-Nummer: 1987
ADR: 3,III