1-Amino-2,2,2-trifluorethan 99.5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,2,2-Trifluoroethylamine
303500010
303500100
303500500
ACRO303500010EA
33.8
EUR
ACRO303500010
ACRO303500100
ACRO303500500
1-Amino-2,2,2-trifluorethan 99.5%
1-Amino-2,2,2-trifluorethan
Formel:
C₂H₄F₃N Siedepunkt: 37…38 °C (760 mmHg) Dichte: 1.24 g/cm³ Flammpunkt: –16 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00008132 CAS-Nummer: 753-90-2 EINECS: 212-041-3 UN-Nummer: 3286 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to almost colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥99.4 % |