Thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Thiocarbamide, Sulphourea
T7875-5KG T7875-100G T7875-500G T7875-5G T7875-1KG
SIALT7875-5KGEA 288 EUR
SIALT7875-5KG SIALT7875-100G SIALT7875-500G SIALT7875-5G SIALT7875-1KG
Thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
Thioharnstoff
Formel: NH₂CSNH₂
Schmelzpunkt: 174…177 °C
Dichte: 1.435 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008067
CAS-Nummer: 62-56-6
EINECS: 200-543-5
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,09443
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fff6222c54fe16ea4d36edcbf320745cb1e18d6&vid=e9ae5dc49e92d68f893244a5cd4e0245f289ed09&prid=web&clid=SAPDAM