Thioharnstoff ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Thiocarbamide, Sulphourea
A12828.0C
A12828.0E
A12828.22
A12828.36
A12828.0CEA
488
EUR
A12828.0C
A12828.0E
A12828.22
A12828.36
Thioharnstoff ≥99%
Thioharnstoff
Purity: 99%
CAS No.: 62-56-6
Molecular Formula: CH4N2S
Formula Weight: 76.12
Odour: Odourless
Melting Point: 172-178°
Beilstein Reference: 605327
Merck Reference: 14,9367
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00008067
Formel:
NH₂CSNH₂ Schmelzpunkt: 172…178 °C Dichte: 1.405 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008067 CAS-Nummer: 62-56-6 EINECS: 200-543-5 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,9367 |