EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure)
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
ED-100G ED-1KG ED-500G ED-5KG
SIALED-100GEA 25.9 EUR
SIALED-100G SIALED-1KG SIALED-500G SIALED-5KG
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure)
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₈
Siedepunkt: 614 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 220 °C
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003541
CAS-Nummer: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
REACH-Nummer: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM