tri-Ammoniumcitrat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A16973.22 A16973.36
A16973.22EA 74.4 EUR
A16973.22 A16973.36
tri-Ammoniumcitrat ≥97%
tri-Ammoniumcitrat
Purity: 97+% CAS No.: 3458-72-8 Molecular Formula: C6H17N3O7 Formula Weight: 243.22 Physical Form: Crystalline powder Appearance: White Melting Point: ca 180° dec. Solubility: Soluble in water MDL No.: MFCD00036406
Formel: C₆H₁₇N₃O₇
Schmelzpunkt: ∼ 180 °C (Zers.)
Dichte: 1 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036406
CAS-Nummer: 3458-72-8
EINECS: 222-394-5