di-Ammoniumhydrogencitrat
Lieferant: Roth Carl
Achtung
P735.1 P735.2
ROTHP735.1EA 0 EUR
ROTHP735.1 ROTHP735.2
di-Ammoniumhydrogencitrat
di-Ammoniumhydrogencitrat
Formel: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Dichte: 1,483 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013068
CAS-Nummer: 3012-65-5
EINECS: 221-146-3
Merck Index: 13,00513