di-Ammoniumhydrogencitrat 98,0-103,0% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
36219.22
36219.36
36219.A3
36219.22EA
32.4
EUR
36219.22
36219.36
36219.A3
di-Ammoniumhydrogencitrat 98,0-103,0% ACS
di-Ammoniumhydrogencitrat
Purity: 98.0-103.0%
CAS No.: 3012-65-5
Molecular Formula: C6H14N2O7
Formula Weight: 226.19
Physical Form: Granular
Density: 1.48
Merck Reference: 14,512
MDL No.: MFCD00013068
Formel:
HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂ Dichte: 1,48 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013068 CAS-Nummer: 3012-65-5 EINECS: 221-146-3 Merck Index: 14,512 |