tri-Natriumcitrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
C3674-100G C3674-500G C3674-1KG
SIALC3674-100GEA 45.5 EUR
SIALC3674-100G SIALC3674-500G SIALC3674-1KG
tri-Natriumcitrat, Sigma-Aldrich®
tri-Natriumcitrat
Formel: C₆H₅Na₃O₇
Schmelzpunkt: 150 °C
Dichte: 1,815 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 290 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012462
CAS-Nummer: 68-04-2
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 12,08746