tri-Natriumcitrat 99.8% für die Molekularbiologie DNAse-, RNAse-, proteasefrei

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

327160010 327160050 327162500
ACRO327160010EA 93.1 EUR
ACRO327160010 ACRO327160050 ACRO327162500
tri-Natriumcitrat 99.8% für die Molekularbiologie DNAse-, RNAse-, proteasefrei
tri-Natriumcitrat
Formel: C₆H₅Na₃O₇·xH₂O
Schmelzpunkt: >300 °C
Dichte: 1,815 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 290 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150032
CAS-Nummer: 114456-61-0
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 12,08746

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥99.75 % (on dry substance)
Loss on drying 12 % to 13 %
UV at 260 nm A: ≤0.02
pH 7 to 9 (5 % in water)
Dnase,Rnase,Protease activity None detected
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR