tri-Kaliumcitrat Monohydrat
Lieferant: Roth Carl
X888.1 X888.2 X888.3
ROTHX888.1EA 30.8 EUR
ROTHX888.1 ROTHX888.2 ROTHX888.3
tri-Kaliumcitrat Monohydrat
tri-Kaliumcitrat Monohydrat
Formel: HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O
Schmelzpunkt: 230 °C
Dichte: 1,98 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00150442
CAS-Nummer: 6100-05-6
EINECS: 212-755-5
Merck Index: 13,07706
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc3e6bae942870a760ea6cb418203db7458ff3dc&vid=2c2580a7bfc83e60c4dfca9f8af4ac3b3db56b27&prid=web&clid=SAPDAM