di-Natriumoxalat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Sodium ethanedioate, Sodium oxalate, Soerensen's buffer substances
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
379735-25G
379735-5G
SIAL379735-25GEA
220
EUR
SIAL379735-25G
SIAL379735-5G
di-Natriumoxalat, Sigma-Aldrich®
di-Natriumoxalat
Formel:
Na₂C₂O₄ Molekulargewicht: 134 g/mol Schmelzpunkt: 250…270 °C Dichte: 2.27 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012465 CAS-Nummer: 62-76-0 EINECS: 200-550-3 Merck Index: 13,08723 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...