di-Kaliumoxalat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Oxalic acid potassium salt monohydrate, Potassium oxalate hydrate, Potassium oxalate monohydrate, Potassium ethanedioate monohydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P0963-100G
P0963-500G
SIALP0963-100GEA
47.1
EUR
SIALP0963-100G
SIALP0963-500G
di-Kaliumoxalat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
di-Kaliumoxalat Monohydrat
Formel:
(COOK)₂·H₂O Molekulargewicht: 184.23 g/mol Schmelzpunkt: 356 Dichte: 2.154 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00150033 CAS-Nummer: 6487-48-5 EINECS: 209-506-8 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,07820 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...