di-Kaliumoxalat Monohydrat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Oxalic acid potassium salt hydrate, Ethanedioic acid potassium salt
A12289.0B
A12289.0I
A12289.30
A12289.0BEA
102
EUR
A12289.0B
A12289.0I
A12289.30
di-Kaliumoxalat Monohydrat 99%
Kaliumoxalat Hydrat
Purity: 99%
CAS No.: 6487-48-5
Molecular Formula: K2C2O4.xH2O
Formula Weight: 166.22(anhy)
Odour: Odourless
pH: 6-8.5
Melting Point:
Formel:
(COOK)₂·H₂O Schmelzpunkt: >300 °C Dichte: 2.13 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00150033 CAS-Nummer: 6487-48-5 EINECS: 209-506-8 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,7651 |