Oxalsäure ≥99,999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), gereinigt, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Ethanedioic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
658537-100G 658537-25G
SIAL658537-100GEA 225 EUR
SIAL658537-100G SIAL658537-25G
Oxalsäure ≥99,999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), gereinigt, Sigma-Aldrich®
Oxalsäure
Formel: C₂H₂O₄
Molekulargewicht: 90.04 g/mol
Siedepunkt: 365
Schmelzpunkt: 99…100 °C
Dichte: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002573
CAS-Nummer: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
UN-Nummer: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 13,06980