Oxalsäure ≥98%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Ethanedioic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
194131-1KG 194131-250G 194131-5G
SIAL194131-1KGEA 154 EUR
SIAL194131-1KG SIAL194131-250G SIAL194131-5G
Oxalsäure ≥98%, Sigma-Aldrich®
Oxalsäure
Formel: C₂H₂O₄
Molekulargewicht: 90.04 g/mol
Siedepunkt: 365
Schmelzpunkt: 99…100 °C
Dichte: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002573
CAS-Nummer: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
UN-Nummer: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 13,06980