Oxalsäure, wasserfrei zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethanedioic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.16144.0050
8.16144.0250
8.16144.9999
8.16144.0050EA
66.5
EUR
8.16144.0050
8.16144.0250
8.16144.9999
Oxalsäure, wasserfrei zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Oxalsäure
Formel:
C₂H₂O₄ Molekulargewicht: 90.04 g/mol Siedepunkt: 365 Dichte: 1.9 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002573 CAS-Nummer: 144-62-7 EINECS: 205-634-3 UN-Nummer: 3261 Merck Index: 13,06980 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 90 g/l (20 °C) |
Melting Point | 189 °C (decomposition) |
Molar Mass | 90.03 g/mol |
Bulk Density | 750 kg/m3 |
Vapor Pressure | 21.5 hPa (50 °C) |
Density | 1.9 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |