Mercaptoessigsäure (Thioglycolsäure) 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Mercaptoacetic acid
125430010 125430100 125432500 125430025
ACRO125430010EA 145 EUR
ACRO125430010 ACRO125430100 ACRO125432500 ACRO125430025
Mercaptoessigsäure (Thioglycolsäure) 98%
Mercaptoessigsäure (Thioglycolsäure)
Formel: HSCH₂COOH
Siedepunkt: 220 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –16 °C
Dichte: 1.325 g/cm³
Flammpunkt: 126 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004876
CAS-Nummer: 68-11-1
EINECS: 200-677-4
UN-Nummer: 1940
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45179825145ec44f2e058197a0ee54845ae7c750&vid=51e43f5b69b880b196570b3065f9b4d8db7336d1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5050 (20°C, 589 nm)
Titration Iodimetric ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤300 ppb
Impurity ≤0.2 % Other acids (as TGA)
UV 1 cm cell vs water
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0003 meq/g