Glycolsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04104.0100 8.04104.0250 8.04104.1000
8.04104.0100EA 75.8 EUR
8.04104.0100 8.04104.0250 8.04104.1000
Glycolsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Glycolsäure
Formel: C₂H₄O₃
Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 79…80 °C
Dichte: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004312
CAS-Nummer: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04511
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 76 - 80 °C
Molar Mass 76.05 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 100 °C (decomposition)
Vapor Pressure 10.8 hPa (80 °C)
Flash Point 300 °C (decomposition)
Density 1.49 g/cm3 (25 °C)
pH 2 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material