L-Methionin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M5308-100G M5308-10MG M5308-1KG M5308-25G
SIALM5308-100GEA 261 EUR
SIALM5308-100G SIALM5308-10MG SIALM5308-1KG SIALM5308-25G
L-Methionin, Sigma-Aldrich®
L-Methionin
Formel: C₅H₁₁NO₂S
Siedepunkt: 278 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 136 °C
Dichte: 1,373 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063097
CAS-Nummer: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Merck Index: 13,06004